Merck
GF92700176
Kobalt
wire reel, 1m, diameter 0.1mm, hard, 99.99+%
Synonym(e):
Cobalt, CO005085
Größe auswählen
1 EA
€ 768,00
€ 768,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 768,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141710
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 768,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 927-001-76
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kenneth M Unice et al.
Chemico-biological interactions, 216, 53-74 (2014-04-15)
An updated biokinetic model for human exposures to cobalt (Co) was developed based on a comprehensive set of human pharmacokinetics data collected from five male and five female volunteers who ingested ∼1 mg Co/day of a Co supplement for 3
K Praveena et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4371-4376 (2014-04-18)
The Cobalt ferrite (CoFe2O4) powders were synthesized by Co-precipitation method. The as prepared ferrite powders were incorporated into a polyaniline matrix at various volumetric ratios. The as prepared composites of ferrite and polyaniline powders were characterized using X-ray diffraction (XRD)
S Dianat et al.
Chemico-biological interactions, 215, 25-32 (2014-03-13)
The parent and nanosized starch, and lipid encapsulated K6[SiW11O39Co(H2O)]·nH2O (abbreviated as SEP, LEP and SiW11Co, respectively), as potent antitumor candidates, were synthesized and characterized by FT-IR spectroscopy, ICP, TG analysis, SEM and TEM images. The results show that the SiW11Co
Aya Watanabe et al.
Clinical science (London, England : 1979), 126(9), 671-678 (2013-11-22)
In the present study we sought to determine the effect of CoCl2, an inhibitor of PHD (prolyl hydroxylase domain protein), on the development of AAA (abdominal aortic aneurysm). AAA was induced in C57BL/6 mice by periaortic application of CaCl2 (AAA
Dennis J Paustenbach et al.
Critical reviews in toxicology, 43(4), 316-362 (2013-05-10)
Cobalt (Co) is an essential element with ubiquitous dietary exposure and possible incremental exposure due to dietary supplements, occupation and medical devices. Adverse health effects, such as cardiomyopathy and vision or hearing impairment, were reported at peak blood Co concentrations