Wichtige Dokumente
641669
Nickel-Zink-Eisenoxid
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Nickel-Zink-ferrit, Zink-Nickel-Eisen-oxid, Zink-Nickel-ferrit
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% trace metals basis
Form
nanopowder
Partikelgröße
<100 nm (BET)
Dichte
2.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni++].[Cu++].[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O.Zn
InChIKey
XGKOQBJLEIRRCP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.