Merck
GF92017087
Gold/Nickel
wire, 1.0 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.2 m, temper annealed
Synonym(e):
AU055170
Größe auswählen
1 EA
€ 1.160,00
€ 1.160,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.160,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.160,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 920-170-87
Länge
0.2 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)