Merck
GF91609555
Nickel
rod, 200mm, diameter 3.3mm, 99.99+%
Synonym(e):
Nickel
Größe auswählen
1 EA
€ 665,00
€ 665,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 665,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141729
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 665,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 916-095-55
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erkai He et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 188, 17-26 (2014-02-18)
Protons and other cations may inhibit metal uptake and alleviate metal toxicity in aquatic organisms, but less is known about these interactions in soil organisms. The present study investigated the influence of solution chemistry on uptake and toxicity of Ni
Meinar Nur Ashrin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(9), 4025-4031 (2014-03-29)
Ni is the most frequent cause of contact allergy induced by metals. However, the underlying mechanism of this induction is unknown. Our previous research demonstrates that activation of dendritic cells (DCs) through p38MAPK/MKK6 is required for Ni-induced allergy in mice.
Filaggrin is a predominant member of the denaturation-resistant nickel-binding proteome of human epidermis.
Katrine Ross-Hansen et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(4), 1164-1166 (2013-10-26)
Gary A Molander et al.
Organic letters, 16(7), 1904-1907 (2014-03-29)
A general method for the alkenylation of alkyl electrophiles using nearly stoichiometric amounts of the air- and moisture-stable potassium organotrifluoroborates has been developed. Various functional groups were tolerated on both the nucleophilic and electrophilic partner. Reactions of highly substituted E-
Hao Yuan et al.
Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 72(4), 764-772 (2014-03-19)
In surgery-first accelerated orthognathic surgery, the clinical phenomenon of accelerated orthodontic tooth movement after osteotomy is a benefit compared with the conventional approach. However, because much of the literature on this phenomenon is based on empirical evidence and case reports