Merck
GF04419604
Aluminiumoxid
sputtering target, thickness 3.15 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.99%
Synonym(e):
AL609301
Größe auswählen
1 EA
€ 653,00
€ 653,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 653,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 653,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
sputtering target
Hersteller/Markenname
Goodfellow 044-196-04
Durchmesser
76.2 mm
76.2 mm
Dicke
3.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)