Merck
GF91009054
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CO010250
Größe auswählen
1 EA
€ 1.210,00
€ 1.210,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.210,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 1.210,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 910-090-54
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)