Merck
GF89685938
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 20 m, insulation thickness 0.01 mm
Synonym(e):
CU065821
Größe auswählen
1 EA
€ 293,00
€ 293,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 293,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 293,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 896-859-38
Länge
20 m
Durchmesser
0.125 mm
Isolierungsstärke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)