Merck
GF88722861
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 2.2Mm, Length 0.5 M, Wall Thickness 0.85Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 2.2mm, L 0.5 m, wall thickness 0.85 mm
Synonym(e):
SI307160
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 887-228-61
Länge
0.5 m
Wandstärke
0.85 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)