Merck
GF88382313
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200230
Größe auswählen
1 EA
€ 281,00
€ 281,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 281,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 281,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 883-823-13
Größe × Dicke
0.5 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)