Merck
GF88126274
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni77%/Fe14%/Cu 5%/Mo 4%, size 60 × 60 mm, thickness 0.15 mm, temper annealed
Synonym(e):
NI030275
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 881-262-74
Größe
60 × 60 mm
Dicke
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)