Merck
GF87829082
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 200 x 520mm, 0.05mm thickness, annealed, flattened, light tight (lt)
Synonym(e):
FE040241
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (flattened
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 878-290-82
Größe × Dicke
200 mm × 520 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)