Merck
GF86421483
Gallium/Indium
lump, 10 mm max. lump size, Ga75.5%/In24.5%, weight 100 g, condition liquid at rtp
Synonym(e):
GA046100
Größe auswählen
1 EA
€ 989,00
€ 989,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 989,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 989,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 864-214-83
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)