Merck
GF86256939
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 1000 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonym(e):
SI686020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥85%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 862-569-39
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
10 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)