Merck
GF85155093
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm rod, 25mm diameter, annealed
Synonym(e):
NJ277950
Größe auswählen
1 EA
€ 1.050,00
€ 1.050,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.050,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 1.050,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 851-550-93
L × Durchm.
200 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)