Merck
GF84883359
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 10m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
CU045820
Größe auswählen
1 EA
€ 210,00
€ 210,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 210,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 210,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 848-833-59
Isolierungsstärke
0.005 mm
Draht L × Durchm.
10 m × 0.05 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Anwendung
may be used as one component of a thermocouple
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)