Merck
GF84807614
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 1m coil, 0.005mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU050200
Größe auswählen
1 EA
€ 2.100,00
€ 2.100,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 2.100,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 2.100,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 848-076-14
Größe × Dicke
1 m × 0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)