GF84649630
Fecralloy® - iron/chromium
wire, 1.6 mm diameter, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, length 10 m, temper annealed
Synonym(e):
FE085150
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 846-496-30
Länge
10 m
Durchmesser
1.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB