Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GMA-043, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
8
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA-043, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLAT(5327)
mouse ... Plat(18791)
General description
Molekülmasse 63 kDa
Immunogen
Aufgereinigter humaner gewebespezifischer Plasminogenaktivator (tPA).
Application
Forschungskategorie
Metabolismus
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Enzyme & Biochemie
Enzyme & Biochemie
Weisen Sie tPA (gewebespezifischer Plasminogenaktivator) mit diesem Anti-tPA-Antikörper (gewebespezifischer Plasminogenaktivator), Klon GMA-043 nach, der zur Verwendung in ELISA und WB validiert ist.
Biochem/physiol Actions
tPA
Physical form
100 µg durch Protein G aufgereinigtes Maus-IgG1, lyophilisiert aus 10 mmol/l NaH2PO4, 0,15 mol/l NaCl, 1,0 % Mannit, pH-Wert 7,4.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an humanem tPA beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Liudi Yao et al.
The Journal of biological chemistry, 297(3), 101096-101096 (2021-08-22)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is the prototypic progressive fibrotic lung disease with a median survival of 2 to 4 years. Injury to and/or dysfunction of the alveolar epithelium is strongly implicated in IPF disease initiation, but the factors that determine whether
Tissue-type plasminogen activator: characteristics, applications and production technology.
Rouf, S A, et al.
Biotechnology Advances, 14, 239-266 (1996)
Stella E Tsirka
Biochemical Society transactions, 30(2), 222-225 (2002-05-25)
The tissue plasminogen activator (tPA)/plasmin proteolytic system has been implicated in both physiological and pathological processes in the mammalian brain. The physiological roles include facilitating neurite outgrowth and pathfinding. The pathological role involves mediating a critical step in the progression