Merck
GF84216641
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm
Synonym(e):
FF217908
Größe auswählen
1 EA
€ 235,00
€ 235,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 235,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 235,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 842-166-41
Länge
1000 mm
Durchmesser
5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)