Merck
GF83817445
Cobalt-iron alloy, Co80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size
Synonym(e):
CK226100
Größe auswählen
1 EA
€ 741,00
€ 741,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 741,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 741,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 838-174-45
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)