Merck
GF83311859
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 3.0Mm, Size 1000X1000 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 3 mm, size 1000 × 1000 mm
Synonym(e):
SI303300
Größe auswählen
1 EA
€ 1.310,00
€ 1.310,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.310,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 1.310,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 833-118-59
Größe
1000 × 1000 mm
Dicke
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)