Merck
GF27426180
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 1.0Mm, Size 1000X1000 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 1 mm, size 1000 × 1000 mm
Synonym(e):
SI303100
Größe auswählen
1 EA
€ 716,00
€ 716,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 716,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 716,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 274-261-80
Größe
1000 × 1000 mm
Dicke
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)