Merck
GF82825487
Copper-tin alloy, Cu80Sn20
powder, 53micron max. particle size, 500g
Synonym(e):
CU226020
Größe auswählen
1 EA
€ 352,00
€ 352,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 352,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 352,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 828-254-87
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
53 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)