Merck
GF82721819
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 4mm disks, 0.025mm thickness, hard
Synonym(e):
FE210244
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 827-218-19
Größe × Dicke
4 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)