Merck
GF82699633
Gold/Nickel
wire, 0.80 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.05 m, temper annealed
Synonym(e):
AU055160
Größe auswählen
1 EA
€ 447,00
€ 447,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 447,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 447,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 826-996-33
Länge
0.05 m
Durchmesser
0.80 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)