Merck
GF81157091
Silizium
powder, 45 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 200 g
Synonym(e):
SI006031
About This Item
Lineare Formel:
Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
28.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141911
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.95%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 811-570-91
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)