Merck
GF79586803
Zinc sulfide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.9%
Synonym(e):
ZN536010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 795-868-03
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)