Merck
GF17917713
Zinc sulfide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Synonym(e):
ZN536010
Größe auswählen
1 EA
€ 407,00
€ 407,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 407,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 407,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 179-177-13
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)