Merck
GF77739069
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, coil width 570 mm
Synonym(e):
SU301125
Größe auswählen
1 EA
€ 427,00
€ 427,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 427,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 427,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 777-390-69
Länge
0.5 m
Spiralbreite
570 mm
Dicke
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)