Merck
GF77164072
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
1000mm rod, 9.5mm diameter
Synonym(e):
FE267920
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 771-640-72
L × Durchm.
1000 mm × 9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)