Merck
GF74847965
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 500mm, 2.0mm thickness
Synonym(e):
MG010400
Größe auswählen
1 EA
€ 1.330,00
€ 1.330,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.330,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.330,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 748-479-65
Größe × Dicke
200 mm × 500 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)