Merck
GF74054606
Indium
lump, 15 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
IN006100
Größe auswählen
1 EA
€ 269,00
€ 269,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 269,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
In
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141719
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 269,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 740-546-06
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
Gewicht
10 g
Max. Stückgröße
15 mm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)