Merck
GF72700196
Platinum/Rhodium
wire, Pt94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
Synonym(e):
PT075130
Größe auswählen
1 EA
€ 396,00
€ 396,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 396,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 396,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 727-001-96
Länge
0.05 m
Durchmesser
0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)