Merck
GF72359411
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 1m coil, 76mm coil width, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI020206
Größe auswählen
1 EA
€ 425,00
€ 425,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 425,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 425,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 723-594-11
L × B × Dicke
1 m × 76 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)