Merck
GF71799474
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, 3.18 mm diameter, Al98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, length 100 mm, temper soft
Synonym(e):
AL077940
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 717-994-74
Länge
100 mm
Durchmesser
3.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)