Merck
GF70740356
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 100 g, purity 99.5+%
Synonym(e):
AL646010
Größe auswählen
1 EA
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.000,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 1.000,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 707-403-56
Gewicht
100 g
Mittlere Partikelgröße
1.4 μm (FSSR)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)