Merck
GF82165923
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 50 g, purity 99.5+%
Synonym(e):
AL646010
Größe auswählen
1 EA
€ 658,00
€ 658,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 658,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 658,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 821-659-23
Gewicht
50 g
Mittlere Partikelgröße
1.4 μm (FSSR)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)