Merck
GF68401661
Polyethylene - Low Density
(LDPE), fiber, tex number 110, L 50 m, number of filaments 90
Synonym(e):
ET315710
Größe auswählen
1 EA
€ 183,00
€ 183,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 183,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 183,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 684-016-61
Länge
50 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)