Merck
GF67484155
Boron carbide-hot-pressed
rod, 6.0 mm diameter, length 100 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 674-841-55
Länge
100 mm
Durchmesser
6.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)