Merck
GF66988849
Chromium/Aluminum
powder, 300 max. part. size (micron), Cr80%/Al20%, weight 100 g
Synonym(e):
CR016025
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 669-888-49
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
300 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)