GF66644084
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), sheet, thickness 1.5 mm, size 25 × 25 mm, grade research grade
Synonym(e):
BU393150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 666-440-84
Größe
25 × 25 mm
Dicke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)