Merck
GF66076229
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI290400
Größe auswählen
1 EA
€ 1.430,00
€ 1.430,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.430,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 1.430,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 660-762-29
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)