Merck
GF65766156
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
20m wire, 0.40mm diameter, hard
Synonym(e):
NI025136
Größe auswählen
1 EA
€ 313,00
€ 313,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 313,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 313,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 657-661-56
L × Durchm.
20 m × 0.40 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)