Merck
GF65530368
Nickel/Chromium
wire, Ni80%/Cr20%, 0.045 mm diameter, length 2000 m, temper annealed
Synonym(e):
NI055113
Größe auswählen
1 EA
€ 391,00
€ 391,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 391,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 391,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 655-303-68
Länge
2000 m
Durchmesser
0.045 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)