Merck
GF65129104
Wolfram
washer, length 25 pcs, size m3, outside diameter 6.0mm
Synonym(e):
W 00WA03, W
Größe auswählen
1 EA
€ 333,00
€ 333,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 333,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
31161807
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 333,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Verpackung
pkg of 25
Hersteller/Markenname
Goodfellow 651-291-04
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
InChIKey
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)