Merck
GF64556860
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 1m coil, 20mm coil width, 0.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210341
Größe auswählen
1 EA
€ 286,00
€ 286,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 286,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 286,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 645-568-60
L × B × Dicke
1 m × 20 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)