Merck
GF64237697
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 13mm, L 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
ME307100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 642-376-97
Länge
1000 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)