Merck
GF63605392
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
750mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.45mm wall thickness, 0.9mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU107320
Größe auswählen
1 EA
€ 379,00
€ 379,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 379,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 379,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 636-053-92
L × Wandstärke
750 mm × 0.45 mm
AD × ID
1.8 mm × 0.9 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)