Wichtige Dokumente
GF63218011
Platin
rod, 100mm, diameter 1.0mm, 99.95%
Synonym(e):
Platinum, PT007910
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 632-180-11
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
100 mm × 1.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | GF14220649 | GF83313761 | GF61798843 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Goodfellow 632-180-11 | manufacturer/tradename Goodfellow 142-206-49 | manufacturer/tradename Goodfellow 833-137-61 | manufacturer/tradename Goodfellow 617-988-43 |
form rod | form rod | form rod | form rod |
mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) |
bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) |
resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C |
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)