Merck
GF62731098
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 10 m, insulation thickness 0.008 mm
Synonym(e):
CU075830
Größe auswählen
1 EA
€ 208,00
€ 208,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 208,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 208,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 627-310-98
Länge
10 m
Durchmesser
0.075 mm
Isolierungsstärke
0.008 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)